WBULS0100
Sustrato HRP Immobilon ECL Ultra Western
Western blotting, HRP
Sinónimos:
HRP substrate
técnicas
western blot: suitable
método de detección
chemiluminescent
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Suficiente para 1000 cm²
Componentes
Disolución B- 50 ml
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.