Key Documents
VMWP04700
Millipore
Membrana de filtración de MEC, tamaño de poro 0,05 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,05 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.05 μm pore size
72 % porosity
bubble point
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
La membrana MF-Millipore consta de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Estas mezclas biológicamente inertes tienen amplias aplicaciones analíticas y experimentales.
Application
Microdiálisis de ADN y proteínas
Features and Benefits
  • Aplicable en aplicaciones de control biológico y medioambiental.
  • Esterilizables en autoclave y compatibles con esterilización por óxido de etileno y radiación gamma.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Fate and immunotoxic effects of silver nanoparticles on rainbow trout in natural waters
Bruneau A, et al.
Journal of nanomedicine & nanotechnology, 6(03), 290-290 (2015)
Janet R Donaldson et al.
The Journal of biological chemistry, 281(39), 28811-28821 (2006-08-10)
RuvABC is a complex that promotes branch migration and resolution of Holliday junctions. Although ruv mutants are hypersensitive to UV irradiation, the molecular event(s) that necessitate RuvABC processing in vivo are not known. Here, we used a combination of two-dimensional
Protocolos
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes