Saltar a
VCWP04700
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,1 μm
greener alternative
Alternativa más ecológica
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,1 µm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.1 μm pore size, 74 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with ASTM® D5755
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: VCWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que han sido rediseñados para permitir soluciones de investigación más sostenibles. Las cajas exteriores e interiores que contienen los discos de membrana están hechas de material biocircular asignado mediante el enfoque de equilibrio de masas ISCC. Pulse aquí para más información.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
Microdiálisis de ADN y proteínas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
VCWP09025VCWP14250VCWP02500
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 1.5 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
142 mm
diam.
25 mm
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)