Documentos
TEFG02525
Millipore
Agujas de venteo Steritest®
suitable for sterility testing, for glass vials with rubber septa and rigid plastic vials., PTFE (hydrophobic membrane filter)
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
material
PTFE (hydrophobic membrane filter)
PVC device
stainless steel (for needle)
Quality Level
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterility
sterile; ethylene oxide treated
packaging
pkg of 25 units
manufacturer/tradename
Steritest®
filter size
24.7 mm
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
shipped in
ambient
General description
La aguja de ventilación Steritest® es un accesorio de las unidades Steritest® NEO, que se utilizan para la transferencia de líquidos y el enjuague durante los ensayos de esterilidad. Es una aguja individual ventilada con membrana de PTFE (hidrófoba).
Application
Las agujas de venteo Steritest® se utilizan para ventilar viales de vidrio con membranas de goma y viales de plástico rígido. También pueden utilizarse para enjuagar productos sanitarios, para la transferencia aséptica vial a vial de grandes volúmenes de disoluciones parenterales, para validación de la esterilidad y la promoción del crecimiento de lotes de medios, o para ventilación de botellas de medios durante el método de inoculación directa.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configured for
Visite la Librería de documentos
Artículos
Steritest® NEO device is ideal for sterility testing of antibiotics. The Steridilutor® NEO system is designed to dissolve and dilute drugs in vials whereas the Steridilutor® NEO device for the liquid transfer kit allows diluting liquids from open ampoules into a septum-equipped diluent container.
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.