Documentos clave
TANKSDS2UV
Milli-Q
Conjunto de lámpara UV de lazo de 254 nm
Maintains consistent purity of stored water
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
parameter
254 nm (wavelength)
compatibility
for use with SDS
General description
Este accesorio de purificación de agua está diseñado para ser utilizado con depósitos de almacenamiento SDS 500. El agua purificada en el depósito se distribuye a múltiples ubicaciones a través del lazo. Esta lámpara UV de 254 nm limita el crecimiento bacteriano en el lazo, protegiendo así la calidad del agua purificada.
Application
Este accesorio evita la proliferación bacteriana y la acumulación de biopelícula en el lazo de distribución.