Key Documents
SVGVL10RC
Millipore
Filtro a presión Millipore® Sterivex
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, pack of 15 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración a presión Sterivex-GP
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
Eastar housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
sterile
product line
Sterivex
feature
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
packaging
pack of 15 ea
parameter
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
82 mm
capacity
1000 mL
diam.
1.7 cm
filtration area
10 cm2
matrix
Durapore® membrane
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
shipped in
ambient
General description
- Las unidades de filtración Sterivex se usan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes presurizables. Eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
- Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar el filtrado prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Estas unidades están disponibles con diferentes conexiones de salida (véase tabla).
- Las unidades de filtración Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1 000 ml o 2 000 ml, dependiendo del tipo de membrana utilizado en la unidad. Puede elegirse entre tres tipos diferentes de membranas.
- Volúmenes esterilizados por filtración de hasta 1 000 ml o 2 000 ml utilizando unidades de filtración Sterivex impulsadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizado en la unidad). Con tres opciones de membrana diferentes y una variedad de opciones de conexión de salida, los filtros Sterivex pueden adaptarse virtualmente a cualquier secuencia de trabajo y dispensar el filtrado en casi cualquier recipiente de almacenamiento. Los filtros Sterivex son adecuados para jeringas, bombas peristálticas o recipientes presurizables, y eliminan el riesgo de contaminación asociada a la decantación o el pipeteo.
Características y beneficios:
- Funciona con una variedad de unidades presurizables, como las jeringas, las bombas peristálticas y los recipientes presurizables
- Viene con múltiples tipos de membrana para adaptarse a sus requisitos de aplicación con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de disoluciones acuosas
Application
Para uso exclusivo en investigación
Principle
Presión
Physical form
Código de colores: Transparente
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación gamma
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: Filtración de volúmenes grandes utilizando presión positiva
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección Sterivex de las instrucciones de uso de la guía del usuario
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany