Documentos clave
SLVP07550
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 75 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Durapore®, 5,0 µm (SVLP)
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF
plain filter
white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
75 mm
thickness
160 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm pore size
70 % porosity
bubble point
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
General description
Código del filtro: SVLP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y Beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
  • Control de partículas
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13