SLGVS25US
Protector de transductor Dualex Ultra (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
matrix
Durapel™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Protege a los pacientes de la contaminación cruzada bacteriológica y por partículas.
- Evita que la sangre y los líquidos de diálisis dañen los sensibles dispositivos de monitorización de los transductores.
- Equipado con conectores Luer-Lok®, ideales para usar en sistemas de hemodiálisis de flujo elevado
- La membrana está sellada en la parte superior (luer hembra) para su uso en aplicaciones de hemodiálisis
- Marcado CE y registrado por la FDA