SLGVS25LS
Millex® ventilación vial (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
Sinónimos:
Millex® Vial Vent Unit, Durapel™ 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
hydrophobic
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
L × H × W
64 mm × 35 mm × 30 mm
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
matrix
Durapel™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Filtro de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapel™ hidrófobo de 0,22 μm precintado en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC) unida a un respiradero del vial.
- Puede introducirse la punta del respiradero en una botella que tenga tabique de goma destinado a ventilación.
- Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana en disoluciones gaseosas para limitar la contaminación cruzada
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE