Documentos
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV, 0,45 µm, PVDF, no estéril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
Sinónimos:
0.45 µm Millicup-HV, PVDF Millicup
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millicup
parameter
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
120 mm
diam.
8.4 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
11.5 cm2
funnel capacity
300 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millicup proporciona una filtración rápida y eficaz de disolventes y disoluciones tampón (hasta 3 l) utilizados en HPLC y otras técnicas analíticas.
Características y beneficios:
•La ausencia de preparación o limpieza ahorra tiempo
•Disponible con membranas de PVDF Durapore hidrófilas de baja adsorción a proteínas, membranas Fluoropore de PTFE hidrófobas y membranas de PTFE LCR hidrófilas
•Diseño ultralimpio y funcionamiento seguro
Aplicaciones:
Preparación de fase móvil, filtración de disoluciones tampón
Application
Atención directa al paciente: No
Principle
Vacío
Physical form
Código de colores: Natural
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany