SCM121
Medio de diferenciación OsteoMAX-XF
Defined Xeno-Free osteogenesis differentiation medium that is specially formulated to readily differentiate human mesenchymal stem cells (MSCs) into mature osteocytes as assessed by alizarin red & alkaline phosphatase staining.
Sinónimos:
Osteocyte differentiation media, Osteogenesis Media, Osteogenesis media, Osteocyte differentiation media
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
OsteoMAX-XF
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
General description
Las células madre mesenquimatosas (MSC) se definen como una población autorrenovadora de células progenitoras adherentes y pluripotentes con la capacidad de diferenciarse en varios linajes de células mesenquimatosas. Se han aislado MSC de médula ósea adulta, tejido adiposo y sangre de cordón umbilical y pueden generarse in vitro a partir de células madre pluripotentes embrionarias e inducidas. En ensayos in vitro definidos, se ha demostrado que las MSC se diferencian fácilmente en células específicas de linaje que forman tejido óseo, cartílago, grasa, tendones y tejido muscular.
El medio de diferenciación OsteoMAX-XF de EMD Millipore está especialmente formulado para diferenciar fácilmente las células madre mesenquimatosas humanas en el linaje osteogénico (osteocitos), según se evalúa mediante la tinción con rojo de alizarina y fosfatasa alcalina. Esta formulación patentada se desarrolló utilizando CombiCultTM de Plasticell, una tecnología combinatoria patentada basada en microesferas desarrollada especialmente para el descubrimiento de nuevos protocolos de diferenciación de células madre.
Características y beneficios
- Formulación de medio definido sin suero ni xenón
- Mineralización y formación de nódulos óseos rápida, robusta y muy eficiente en sistemas convencionales de cultivo de tejido con tan solo 7 días de diferenciación.
Utilizando el medio de diferenciación OsteoMAX-XF de EMD Millipore, normalmente obtenemos un 80 % de osteocitos maduros a partir de células madre mesenquimatosas derivadas de la médula ósea. La eficacia de la diferenciación osteogénica puede variar, dependiendo de la fuente y la calidad de las células madre mesenquimatosas y si se introducen variaciones en el protocolo.
Components
2. Suplemento OsteoMAX-XF (X10) (Nº de ref. CS210597). Un frasco que contiene 10 ml de suplemento concentrado X10.
Storage and Stability
Suplemento OsteoMAX-XF (X10): (Nº de ref. CS210597) debe conservarse a -20°C hasta que esté listo para usar. Utilizar en cuatro meses desde la fecha de recepción. Después de descongelar, añada el suplemento al medio basal, mezcle bien y esterilice mediante filtración utilizando un filtro Stericup de 0,22 µm. El medio completo filtrado complementado puede conservarse a corto plazo a una temperatura de 2 a 8°C en la oscuridad y debe utilizarse en un plazo de 7 días. Para la conservación a largo plazo, distribuya los medios completos complementados filtrados en alícuotas de volumen de trabajo apropiado y consérvelas a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación, ya que afectará a los niveles de actividad.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocolos
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.