Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
Categorías relacionadas
General description
Filter Code: SEQ
Application
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Features and Benefits
Proprietary membrane
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: No
Does not include reagents
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S384SEQ10 | 04053252614965 |
| S384SEQ50 | 04053252613777 |