Documentos clave
RW0309000
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,2 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración reforzada
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Nivel de calidad
descripción
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
grosor
200 μm
tamaño de poro
0.2 μm pore size
75 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Prefiltración antes de la filtración a través de membrana de 0,22 μm.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3