Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
PYR0MATCELLS
Millipore
Células PyroMAT®
Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, pkg of 2 vials
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
agency
EP Chapter 2.6.30
Quality Level
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 2 vials
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroMAT® System
shipped in
dry ice
suitability
pyrogenic bacteria
General description
El sistema PYROMAT® es una solución robusta fácil de realizar y lista para utilizar para el análisis de pirógenos utilizando la prueba de activación de monocitos (MAT). Las células PYROMAT® son células monocíticas humanas crioconservadas de la línea celular Mono-Mac-6. Se han validado para usar en la prueba MAT.
El sistema PyroMAT® se basa en la línea celular Mono-Mac-6 (MM6) y utiliza Interleucina-6 (IL-6) como lectura.
PyroMATcells contiene células monoMac 6 crioconservadas, 2 x 1 ml
Application
Las células PYROMAT® se utilizan para determinar la actividad pirógena en una disolución o suspensión induciendo la producción de interleucina en cultivos celulares con monocitos humanos. Se utilizan para garantizar la inocuidad de los productos farmacéuticos y sanitarios de administración por vía parenteral.
Features and Benefits
  • Células monocíticas crioconservadas listas para usar
  • La única línea celular validada y disponible para la prueba de activación de monocitos
  • Expresión de todos los receptores tipo Toll responsables de la detección de pirógenos
Packaging
1 caja de 2 viales, suficiente para 1 prueba
Components
2 viales de células Mono-Mac-6 crioconservadas
Recommended products
Para utilizar con el kit PyroMAT (PYR0MATKIT), endotoxina control de referencia (144.161.0001), controles NEP (MATHKSA, MATFLAGELLIN)
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.