Documentos clave
PXB050A50
Millipore
Placa Pellicon® XL con membrana Biomax®
filtration area 50 cm2, NMWCO 50 kDa
Sinónimos:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 50 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longitud
18.8 cm (7.4 in.)
Anchura
3 cm (1.2 in.)
filtración área
50 cm2
Área nominal de la membrana
50 cm2
extraíbles gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
50 kDa NMWCO
pH
1 –14
Condiciones de envío
ambient
Características y beneficios
Pantalla tipo A (pantalla gruesa)
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany