Documentos
PXB100C50
Millipore
Placa Pellicon® XL con membrana Biomax®
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDa
Sinónimos:
Módulo de ultrafiltración Pellicon XL Biomax 100 kDa 0,005 m2
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Quality Level
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
100 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Casete
Código del filtro: Biomax 100
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Features and Benefits
Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
Packaging
Humedad, conservada
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany