PTHT12H48
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 12 pocillos Millicell®
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
Plaquitas para cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno
About This Item
Productos recomendados
material
polystyrene housing
translucent PET membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
100x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
permeability assay: suitable
H
15.5 mm
diam.
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
insert working volume
0.4 mL
size
12 wells
surface area
1.1 cm2
color
translucent membrane
pore size
0.4 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
En las placas de plástico para cultivo de tejido, las células pueden acceder a los medios solo desde sus lados apicales, pero en las plaquitas de cultivo de tejidos Millicell®, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita, con bridas, permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios que quedan entre los tres brazos que sobresalen facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Application
- Proliferación celular
- Receptores de superficie celular
- Cocultivo
- Crecimiento de células epiteliales
- Capas nutritivas
- Detección fluorescente /inmunohistoquímica
- Toxicología in vitro
- Fijación microbiana
- Secreciones de proteínas polarizadas
- Captación polarizada
- Transporte/permeabilidad
Legal Information
Optional
reagent
Artículos
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolos
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Contenido relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.