Merck
PTRP06H48
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 6 pocillos Millicell®
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, γ-irradiated
Sinónimos:
Plaquitas para cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32011202
Material:
clear PET membrane, polystyrene housing
Pore size:
1.0 μm
Sterility:
γ-irradiated
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
clear PET membrane, polystyrene housing
sterility
γ-irradiated
feature
2x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
diam.
24 mm
insert maximum volume
4 mL
insert working volume
2 mL
size
6 wells
surface area
4.5 cm2
color
clear membrane, transparent membrane
pore size
1.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Las plaquitas para cultivo celular colgantes Millicell® con membrana de tereftalato de polietileno (PET) son ideales para el crecimiento y la diferenciación de varios tipos de células. Esta plaquita estéril en envase individual tiene una membrana transparente de tamaño de poro de 1,0 μm y cabe en la mayoría de las placas de cultivo tisular de plástico de 6 pocillos.
En las placas de cultivo tisular de plástico, las células solo pueden acceder a los medios desde sus lados apicales, pero en las plaquitas Millicell® para cultivo de tejidos, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita con bridas permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y permite acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios que quedan entre los tres brazos que sobresalen facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Sustituto de MCRP06H48
Application
  • Proliferación celular
  • Receptores de superficie celular
  • Cocultivo
  • Crecimiento de células epiteliales
  • Capas nutritivas
  • Detección fluorescente/inmunohistoquímica
  • Fertilización in vitro
  • Toxicología in vitro
  • Fijación microbiana
  • Microscopia de contraste de fase
  • Secreciones de proteínas polarizadas
  • Captación polarizada
  • Transporte/permeabilidad
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)