Key Documents
PHCC340050
Millipore
Sensores del contador celular Scepter 3.0
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Sinónimos:
Automated Cell counter tips
About This Item
UNSPSC Code:
41131501
NACRES:
NC.57
feature
50 μL (sample volumn)
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
4-18 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
shipped in
ambient
General description
El contador celular automatizado que cabe en la palma de la mano Scepter 3.0 proporciona un método rápido y cómodo para el recuento de células y partículas, y es compatible con el sensor de 40 y 60 µM. El sistema emplea el principio de Coulter en un formato miniaturizado que cabe en la palma de la mano, que permite el recuento celular rápido; en lo que solía tardarse 10 minutos ahora se tardan menos de 30 segundos. El usuario prepara una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador celular Scepter para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor Scepter.
La pantalla del contador celular Scepter 3.0 muestra:
  • Concentración celular
  • Tamaño celular promedio
  • Volumen celular promedio
  • Histograma de distribución de tamaño o de volumen
Este sistema está diseñado para uso exclusivo en investigación y se ha comprobado con tipos de células representativos de las que se utilizan en la actualidad.
Features and Benefits
El sensor Scepter 3.0 está diseñado con una zona de detección celular microfabricada que permite la discriminación por tamaño y volumen celulares, hasta resoluciones de submicras y subpicolitros.
Junto con canales y electrónica de precisión para la manipulación de líquidos, el sensor Scepter proporciona de forma precisa y fiable estadísticas de la población celular
Other Notes
No compatible con los productos Scepter 2.0
Visite la Librería de documentos
Artículos
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenido relacionado
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works