PEZGS0896
Portaobjetos Millicell® EZ
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Sinónimos:
Portaobjetos con cámara, Portaobjetos de vidrio de 8 pocillos
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
sterility
ethylene oxide treated
sterile
feature
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
packaging
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
manufacturer/tradename
Millicell®
technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × W × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
size
8 wells
well surface area
0.7 cm2
well volume
200-700 μL
shipped in
ambient
General description
Preparation Note
- Cultive, fije y tiña las células de acuerdo con su protocolo preferido.
- Para acceder al portaobjetos microscópico, mantenga portaobjetos Millicell EZ sobre una superficie plana y rompa las cuatro pestañas empujándolas hacia abajo con el pulgar. Retire la cubierta. Mantenga el portaobjetos sobre la mesa y tire de los pocillos hacia arriba para sacarlos. Retire el portaobjetos del soporte.