NY6000010
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 60,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de malla de nailon
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter L × W
30 cm × 3 m
thickness
50 μm
pore size
41 % porosity
60.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Application
- Recolección de algas y células
- Análisis de partículas
- Filtración de partículas grandes
- Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
- Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
- Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13