MRCF0R100
Filtros de centrífuga de flujo rápido de ADN Microcon®
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Sinónimos:
Centrifuge concentrator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume> 10 μL
fabricante / nombre comercial
Microcon®
Parámetros
0.5 mL sample volume
técnicas
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Longitud
4.50 cm (1.8 in.)
Diámetro
12.3 mm
filtración área
0.32 cm2
volumen de trabajo
0.5 mL
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- gran recuperación de volúmenes pequeños con espín inverso
- membrana Ultracel® de baja adsorción
- procesamiento rápido
- factores de concentración de rendimiento <X20 para una reproducibilidad uniforme
Ligadura / enlace
Contenido relacionado
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.