Documentos clave
MPHL02GH2
Millipore
Durapore® 0,45 µm, Cápsula Millipak®
sterile, Millipak® 20
Sinónimos:
Sterile Millipak-20 Filter Unit 0.45 μm 1/4 in. HB/HB w/bell
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Quality Level
sterility
irradiated
sterile
product line
Millipak® 20
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
6.4 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filtration area
100 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
bubble point
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula Gamma Gold
Packaging
Envase tipo blíster
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
3 ciclos de 90 min en autoclave a 123 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥200 ml agua de
Extraíbles gravimétricos: utilizando una unidad esterilizada después de un lavado con 200 ml y 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany