Documentos clave
MHA000P2T
Millipore
Caldo de extracto de glucosa triptona
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Sinónimos:
Caldo TGE
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pack of 50 tests
capacidad
2 mL
filling volume
2 mL
entrada
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type food(s)
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
sterility testing
water monitoring
microbiology
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
heterotrophic bacteria
nonselective for
Descripción general
Se recomienda caldo de extracto de glucosa y triptona para el recuento de bacterias heterótrofas en el agua, el aire, la leche y los productos lácteos. Se utiliza como un medio estándar para el recuento bacteriológico en placa y también puede utilizarse para la detección de bacterias termófilas en la leche y los productos lácteos. La triptona y el extracto de levadura proporcionan componentes esenciales nitrogenados y carbonatados, aminoácidos de cadena larga, vitaminas del complejo B y otros nutrientes de crecimiento. La glucosa es la fuente de energía. Las colonias tienen un aspecto de transparente a blanco cremoso; algunas pueden producir pigmentos
Aplicación
El caldo de extracto de glucosa con triptona se utiliza como medio no selectivo para detectar microorganismos heterótrofos totales en agua, productos lácteos y otros líquidos como cerveza, agua embotellada, sidra, refrescos, bebidas isotónicas y vino.(2) Los medios encuentran su aplicación en los sectores clínico, cosmético, de análisis medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y de control de calidad industrial.
Características y beneficios
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Especificaciones
Temperatura de incubación: 28–35 °C
Tiempo de incubación: 18–120 horas
Nota de análisis
Las colonias tienen un aspecto de transparente a blanco cremoso, algunas pueden producir pigmentos
Microorganismos de control de calidad
E. Coli (ATCC 25922)
Microorganismos específicos: Recuento total
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Greenberg et al.
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1985)