MABT94
Anti-Myomesin-2 Antibody, clone 3B9.3
clone 3B9.3, from mouse
Sinónimos:
Myomesin-2, 165 kDa connectin-associated protein, 165 kDa titin-associated protein, M-protein, Myomesin family member 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B9.3, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aλ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYOM2(9172)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Myomesin-2 in human skeletal muscle tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad