Key Documents
MABN866
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-miocilina (NT), clon 7.1
clone 7.1, from mouse
Sinónimos:
Myocilin, Myocilin 55 kDa subunit, Trabecular meshwork-induced glucocorticoid response protein, Myocilin, N-terminal fragment, Myocilin 20 kDa N-terminal fragment
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYOC(4653)
General description
La miocilina (proteína de respuesta glucocorticoide inducida por la malla trabecular mutada) está codificada por el gen MYOC (también conocido como GLC1A, GPOA, JOAG, JOAG1, TIGR) en humanos (ID del gen 4653). La miocilina se produce como una glucoproteína de 504 aminoácidos que contiene una secuencia de péptido señal hidrófoba N-terminal, un dominio de hélice superenrollada cremallera de leucina y un dominio C-terminal con homología con las olfactomedinas. La miocilina se identifica comúnmente como un doblete de 53/57 kDa en la electroforesis en gel, y también se ha comunicado una forma de 66 kDa de la proteína. Se sabe que la miocilina experimenta escisión endoproteolítica intracelular entre la Glu214 y la Leu215, lo que produce un fragmento N-terminal de 20 kDa y uno C-terminal de 35 kDa. La miocilina se identifica como un ligando del receptor Lingo-1, y mutaciones en el gen MYOC se han vinculado con el 10 % de los casos juveniles de glaucoma de ángulo abierto y con el 3-4 % de los glaucomas de ángulo abierto primarios (PMID 24732711 24741044, 24837143). Nº de ref. MABN866, clon 7.1 es un anticuerpo monoclonal de ratón que reconoce un epítopo dentro del fragmento N-terminal (aa33-214) y se ha demostrado su idoneidad para aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (WB), inmunocitoquímica e inmunohistoquímica. Este clon es reactivo con las especies humana y murina. (PMID 18674535 y 23979599).
Immunogen
Epítopo: Fragmento N-terminal (aa 33-214)
Proteína recombinante que corresponde al fragmento N-terminal (aa 33-214) de la miocilina humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Un lote representativo detectó la miocilina en tejido trabecular humano (Ezzat, M.K., et al. (2008). Exp. Eye Res. 87(4):376-384).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la miocilina en tejido trabecular humano (Ezzat, M.K., et al. (2008). Exp. Eye Res. 87(4):376-384).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó la miocilina en humor acuoso (Zhao, Y., et al. (2013). Mol. Cell Biol. 33(21):4225-4240).
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-miocilina, clon 7.1, es un anticuerpo contra la miocilina para utilizar en inmunoelectrotransferencia (WB), inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido ocular de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la miocilina en 10 µg de lisado de tejido ocular de ratón.
Target description
~ 53,60 kDa observados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Biting Zhou et al.
Frontiers in genetics, 13, 1019208-1019208 (2022-10-22)
MYOC is a common pathogenic gene for primary open-angle glaucoma and encodes the protein named myocilin. Multiple MYOC variations have been found, with different clinical significance. However, the pathogenesis of glaucoma induced by MYOC mutations has not been fully clarified.
Maximilian Binter et al.
PloS one, 18(12), e0296124-e0296124 (2023-12-21)
The outflow pathway, especially trabecular meshwork (TM), plays an essential role in glaucoma, and the availability of TM cells is crucial for in vitro research. So far, the isolation of TM cells from mice has been anything but manageable due
Philip Mzyk et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Although the extracellular matrix (ECM) in trabecular meshwork (TM) cells is known to be important in intraocular pressure (IOP) regulation, the molecular mechanisms involved in generating a glaucomatous environment in the TM are not completely understood. Recently we identified a
Kate E Keller et al.
Experimental eye research, 171, 164-173 (2018-03-13)
Cultured trabecular meshwork (TM) cells are a valuable model system to study the cellular mechanisms involved in the regulation of conventional outflow resistance and thus intraocular pressure; and their dysfunction resulting in ocular hypertension. In this review, we describe the
Sarah M Judge et al.
Cancer research, 80(9), 1861-1874 (2020-03-07)
Skeletal muscle wasting is a devastating consequence of cancer that contributes to increased complications and poor survival, but is not well understood at the molecular level. Herein, we investigated the role of Myocilin (Myoc), a skeletal muscle hypertrophy-promoting protein that