Key Documents
MABN794
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GLAST, clon 8C11.1
clone 8C11.1, from mouse
Sinónimos:
Excitatory amino acid transporter 1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, GLAST-1, Solute carrier family 1 member 3, GLAST
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8C11.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1λ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC1A3(6507)
General description
El transportador excitador de aminoácidos 1 (UniProt P43003; también conocido como GLAST-1, transportador de glutamato/aspartato dependiente de sodio 1, familia de transportadores de solutos 1 miembro 3) está codificado por el gen SLC1A3 (también conocido como EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1) en humanos (ID del gen 6507). El GLAST-1 es una proteína multitransmembrana que actúa como un transportador de glutamato de alta afinidad e interviene en la terminación de la acción postsináptica del glutamato en el sistema nervioso central mediante la eliminación rápida del glutamato liberado de la hendidura sináptica. El GLAST-1 también transporta L- y D-aspartato. Se han vinculado mutaciones en el gen GLAST con la ataxia episódica tipo 6 (EA6), un trastorno caracterizado por convulsiones, migraña y hemiplejía alterna. Hay 5 variantes empalmadas conocidas. La isoforma 2 no tiene actividad funcional de captación del glutamato y ejerce un efecto negativo dominante contra la isoforma 1.
Specificity
El epítopo del clon 8C11.1 se encuentra dentro del segundo segmento extracelular de las isoformas 1 y 2 del GLAST. La región del epítopo también está presente en la isoforma 4, pero no en las isoformas 3 y 5.
Immunogen
Epítopo: Dominio extracelular
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al dominio extracelular del GLAST humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1.000 de un lote representativo detectó el GLAST en tejido cerebeloso humano y de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-GLAST, clon 8C11.1, es un anticuerpo contra el GLAST para utilizar en Western Blotting e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1,0 µg/ml de este anticuerpo detectó el GLAST en 200 µg de lisado de tejido cerebral humano.
Target description
~55 kDa observados
Physical form
Anticuerpo IgG1λ monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Haijun Zhang et al.
The journal of pain, 13(3), 293-303 (2012-01-31)
Paclitaxel often induces persistent painful neuropathy as its most common treatment-limiting side effect. Little is known concerning the underlying mechanisms. Given the prominent role of glial cells in many types of neuropathic pain, we investigated here the morphological and functional
Kaiping Burrows et al.
Brain, behavior, & immunity - health, 27, 100582-100582 (2023-01-07)
Ibuprofen, a non-steroidal, anti-inflammatory drug, modulates inflammation but may also have neuroprotective effects on brain health that are poorly understood. Astrocyte-enriched extracellular vesicles (AEEVs) facilitate cell-to-cell communication and - among other functions - regulate inflammation and metabolism via microribonucleic acids
Sandra Gómez-López et al.
Scientific reports, 6, 24028-24028 (2016-04-12)
Parkinson's disease (PD) is a multifactorial neurodegenerative disorder, characterised by the progressive loss of midbrain dopaminergic neurons and a variety of motor symptoms. The gene coding for the phospholipid phosphatase 3, PLPP3 (formerly PPAP2B or LPP3), maps within the PARK10
Peter Zhang et al.
PloS one, 10(7), e0134390-e0134390 (2015-08-01)
Kruppel-like factor 4 (Klf4) is a transcription factor that regulates many important cellular processes in stem cell biology, cancer, and development. We used histological and molecular methods to study the expression of Klf4 in embryonic development of the normal and
Frank Y Lee et al.
Journal of neuroscience research, 99(1), 67-89 (2020-05-22)
The function(s) of the Biogenesis of Lysosome-related Organelles Complex-1 (BLOC-1) during brain development is to date largely unknown. Here, we investigated how its absence alters the trajectory of postnatal brain development using as model the pallid mouse. Most of the