MABF369
Anti-CD11c Antibody (human), PE-Cy7, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Sinónimos:
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3.9, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (1 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAX(3687)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable