MABF1966
Anti-TSLP Receptor Antibody, clone 22H9
clone 22H9, from rat
Sinónimos:
Cytokine receptor-like factor 2, Cytokine receptor-like molecule 2, CRLM-2, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, Type I cytokine receptor delta 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
22H9, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Crlf2(57914)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP receptor in one million bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad