Documentos clave
MAB8150
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antivirus del Nilo Occidental/Kunjin, envuelta, clon 3.67G
clone 3.67G, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3.67G, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Específico para la principal proteína E de la cápsula del virus del Nilo Occidental/Kunjin. El virus Kunjin (KUN) está muy estrechamente relacionado con algunas cepas del virus del Nilo Occidental, y ha sido clasificado como un subtipo del Nilo Occidental.
Inmunógeno
Epítopo: envoltura
Aplicación
El anticuerpo anti-virus del Nilo Occidental/Kunjin, encapsulado, clon 3.67G detecta la cantidad de virus del Nilo Occidental/Kunjin y ha sido publicado y validado para utilizar en ELISA, IF, WB, IH.
Forma física
Inmunoglobulina purificada en tampón fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a 2-8°C en alícuotas sin diluir.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
A recombinant novirhabdovirus presenting at the surface the E Glycoprotein from West Nile Virus (WNV) is immunogenic and provides partial protection against lethal WNV challenge in BALB/c mice.
Nzonza, A; Lecollinet, S; Chat, S; Lowenski, S; Merour, E; Biacchesi, S; Bremont, M
Testing null
Ana B Blázquez et al.
Frontiers in microbiology, 7, 296-296 (2016-03-26)
West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne flavivirus maintained in a transmission cycle between mosquitoes and birds, but it can also infect other vertebrates, including humans, in which it can cause neuroinvasive diseases. To date, no licensed vaccine or therapy
Miguel A Martín-Acebes et al.
Journal of lipid research, 57(3), 422-432 (2016-01-15)
Flaviviruses, such as the dengue virus and the West Nile virus (WNV), are arthropod-borne viruses that represent a global health problem. The flavivirus lifecycle is intimately connected to cellular lipids. Among the lipids co-opted by flaviviruses, we have focused on
Ana B Blázquez et al.
Viruses, 10(2) (2018-02-24)
Flaviviruses are relevant animal and human pathogens that include West Nile virus (WNV), Japanese encephalitis virus, dengue virus, or Zika virus, among others. Currently, no licensed therapy is available to fight flaviviral infections. Protein kinases C (PKCs) constitute a family
Anthony J S Chua et al.
Virology journal, 10, 129-129 (2013-04-27)
CD16-RIgE is a chimeric human membrane glycoprotein consisting of the CD16 ectodomain fused to the transmembrane domain and cytoplasmic tail of the gamma chain of the high affinity receptor of IgE (RIgE). Coexpression of CD16-RIgE and HIV-1 Pr55Gag polyprotein precursor