Documentos clave
MAB348A4
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-proteína precursora de Alzheimer A4, clon 22C11, Alexa488 conj.
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
species reactivity
rat, pig
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Se encuentran depósitos de la proteína amiloide en las placas seniles cerca de los procesos nerviosos en los cerebros de las personas de edad avanzada y los casos de enfermedad de Alzheimer. El principal componente de este amiloide extracelular es el beta A4, un péptido de 4 kDa procedente de una proteína precursora amiloide más grande (APP), que se expresa ampliamente en el cerebro y el cuerpo. La creación, el transporte y la función de estas proteínas constituyen en la actualidad un área de investigación activa.
Specificity
El MAB348 no conjugado reconoce los aminoácidos 66-81 N-terminales en la molécula pre-A4 (Hilbich et al., 1993). 22C11 reconoce las tres isoformas de la APP, la inmadura ~110kDa, la sAPP ~120kDa y la madura ~130kDa (Hoffmann et al., 2000). Se sabe que este anticuerpo experimenta reacción cruzada con APLP2 (Slunt, 1994).
Immunogen
Epítopo: aa 66 - 81 de la APP (N-terminal)
Application
Anticuerpo anti-proteína precursora de Alzheimer A4, clon 22C11, Alexa488 Conj., es un anticuerpo contra la proteína precursora de Alzheimer A4 para utilizar en IHC, ICC.
Análisis de inmunohistoquímica: Una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la proteína precursora de alzheimer A4 en tejido cerebral de ratón adulto.
Quality
Evaluado mediante inmunocitoquímica en células de neuroblastoma N1E-115 de ratón.
Análisis inmunocitoquímico: Una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la proteína precursora de alzheimer A4 en células de neuroblastoma N1E-115 de ratón.
Target description
Reacciona con la pre-A4. El anticuerpo no conjugado (MAB348) reconoce las tres isoformas de la APP, la inmadura ~110kDa, la sAPP ~120kDa y la madura ~130kDa (Hoffmann et al., 2000).
Analysis Note
Control
Células de neuroblastoma N1E-115 de ratón
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hafsa Munir et al.
Nature communications, 12(1), 683-683 (2021-01-31)
Tumors consist of cancer cells and a network of non-cancerous stroma. Cancer-associated fibroblasts (CAF) are known to support tumorigenesis, and are emerging as immune modulators. Neutrophils release histone-bound nuclear DNA and cytotoxic granules as extracellular traps (NET). Here we show
Celina Eckfeld et al.
The Journal of cell biology, 222(2) (2023-01-12)
The emerging cytokine tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) correlates with the progression of inflammatory diseases, including cancer. However, the effects of TIMP-1 on immune cell activation and underlying molecular mechanisms are largely unknown. Unbiased ligand-receptor-capture-screening revealed TIMP-1-interaction with Amyloid Precursor
Jung-Hyun Lee et al.
EBioMedicine, 77, 103903-103903 (2022-02-28)
Plasma extracellular vesicles (pEV) can harbor a diverse array of factors including active proteases and the amyloid-precursor-protein (APP) cleavage product Aβ, involved in plaque formation in Alzheimer`s diseases (AD). A potential role of such vesicles in AD pathology is unexplored.