Saltar a
MAB348
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 22C11
Anti-APP A4 Antibody, a.a. 66-81 of APP {NT}, clone 22C11
Sinónimos:
Anti-APP A4, Proteína precursora anti-amiloide A4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
22C11, monoclonal
Species reactivity:
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
Application:
IF, IHC (p), WB
Citations:
610
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-APP A4, aa 66-81 de APP {NT}, clon 22C11, clone 22C11, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22C11, monoclonal
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
La proteína precursora β/A4 amiloide (APP) es una glucoproteína transmembrana[1] y existe en tres isoformas. Esta proteína está compuesta por un dominio transmembrana de un solo paso, un dominio N-terminal extracelular grande, y una cola C-terminal citoplásmica corta. El gen de la APP está ubicado en el cromosoma humano 21q21.3-q22.[2]
110/120/130 kDa
Immunogen
Epítopo: aa 66 - 81 de la APP {N-terminal}
Proteína de fusión precursora de l Alzheimer A4 (pre A4695) recombinante purificada.
Application
El anticuerpo anti-APP A4, a.a. 66-81 de la APP , clon 22C11 se ha utilizado en inmunohistoquímica[3] e inmunotrasnferencia (1:1000).[3][4]
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo anti-APP A4 reacciona con pre-A4 y reconoce los aminoácidos 66-81 del N-terminal en la molécula pre-A4 (Hilbich et al., 1993). 22C11 reconoce las tres isoformas de la APP, la inmadura ~110kDa, la sAPP ~120kDa y la madura ~130kDa (Hoffmann et al., 2000). Se sabe que el anticuerpo anti-APP A4 experimenta reacción cruzada con APLP2 (Slunt, 1994).
La proteína precursora β/A4 amiloide (APP) experimenta escisión proteolítica y produce péptido β/A4. El depósito extracelular de este péptido se observa en el parénquima cortical cerebral y los vasos sanguíneos cerebromeníngeos, lo que marca el estado patológico de la enfermedad de Alzheimer. Las mutaciones del gen de la APP inducen el inicio temprano de la enfermedad de Alzheimer y la hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis.[1]
Physical form
Inmunoglobulina purificada de ratón proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con acida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificado
Proteína A purificada
Preparation Note
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, lisado de células cerebrales
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SAB5200113AB1593MABN2295
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
clone
22C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2E9, monoclonal
species reactivity
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
species reactivity
mouse, eukaryotes, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Charleston, SC
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Performed as expected
    We've struggled to find an APP antibody that consistently worked for our WB and IF experiments. This antibody has worked excellently.
    Helpful?