Documentos clave
MAB312R
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-A2B5, clon A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Neuron Cell Surface Antigen
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
A2B5-105, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgM
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El A2B5 es un epítopo gangliósido de superficie celular expresado en las células epiteliales tímicas en desarrollo, las células progenitoras de oligodendrocitos y las células neuroendocrinas. El antígeno A2B5 está presente en los astrocitos tipo 2 pero ausente en los de tipo 1, lo que permite la diferenciación de estos diferentes tipos de células. El anticuerpo anti-A2B5 se ha utilizado en citometría de flujo y experimentos de inmunohistoquímica para teñir astrocitos de tipo II, células involucradas en la gliogénesis y células comprometidas con el linaje de los oligodendrocitos.
Specificity
Reconoce un epítopo común a los sialogangliósidos y sulfátidos de las membranas plasmáticas de las neuronas, y las células neuroendocrinas y gliales. El anti-A2B5 se ha utilizado específicamente para teñir:
Ovillos neurofibrilares en el tejido cerebral posmortem de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedad de Alzheimer (Majocha et al., 1989)
Neuronas de la retina de pollo, cerebro, médula espinal y ganglios de las raíces dorsales (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979).
Terminales del nervio estriado en ratas [sinaptosomas (Wolf & Kapatos, 1989)].
Células de neuroblastoma en el ser humano (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
Células de insulinoma de rata y células de islotes pancreáticos de rata (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
Células epiteliales tímicas humanas y de rata (Haynes et al., 1988).
Células implicadas en la gliogénesis (Bottenstein et al., 1988; Suzumura y Slerberg, 1989).
Oligodendrocitos y astrocitos tipo II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Immunogen
Células embrionarias de retina de pollo
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-A2B5, clon A2B5-105, detecta el nivel de A2B5, y se ha publicado y validado para utilizar en FC, IC, IF, IH.
Inmunocitoquímica: 5- 10 μg/ml Inmunohistoquímica: 5-10 μg/ml (Levison & McCarthy, 1989)
Citotoxicidad mediada por complemento (Eisenbarth et al., 1979)
Citometría de flujo: células vivas {Maric, D. et al. (2000) Corteza Cerebral 10:729-747}.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Líquido. Amortiguador = PBS, pH 7,1 con 2 mg/ml de BSA.
Precipitación con sulfato de amonio
Presentación: Purificado
Storage and Stability
Conservar el liofilizado congelado a -20°C. Conservar la disolución de anticuerpos reconstituidos a -20°C durante 12 meses en alícuotas sin diluir.
Analysis Note
Control
Astrocitos tipo II, progenitores neuronales humanos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
M Fernandez et al.
The European journal of neuroscience, 20(8), 2059-2070 (2004-09-29)
Oligodendrocyte development and myelination are under thyroid hormone control. In this study we analysed the effects of chronic manipulation of thyroid status on the expression of a wide spectrum of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) markers and myelin basic protein (MBP)
Peter Göttle et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 777542-777542 (2021-12-11)
Myelin repair in the adult central nervous system (CNS) is driven by successful differentiation of resident oligodendroglial precursor cells (OPCs) and thus constitutes a neurodegenerative process capable to compensate for functional deficits upon loss of oligodendrocytes and myelin sheaths as
Qingwei Lai et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 376-376 (2017-12-01)
Recently, it is reported that monocarboxylate transporter 1 (MCT1) plays crucial role in oligodendrocyte differentiation and myelination. We found that MCT1 is strongly expressed in oligodendrocyte but weakly expressed in oligodendrocyte precursors (OPCs), and the underlying mechanisms remain elusive. Histone
Kristien P Reekmans et al.
Cell transplantation, 20(6), 851-869 (2010-11-26)
While neural stem cells (NSCs) are widely expected to become a therapeutic agent for treatment of severe injuries to the central nervous system (CNS), currently there are only few detailed preclinical studies linking cell fate with experimental outcome. In this
Peter Göttle et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 76-76 (2018-03-15)
Multiple sclerosis (MS) is a neuroinflammatory autoimmune disease of the central nervous system (CNS) which in most cases initially presents with episodes of transient functional deficits (relapsing-remitting MS; RRMS) and eventually develops into a secondary progressive form (SPMS). Aside from