MAB2170
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HU-4E6
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 1247-1646, clone HU-4E6, ascites fluid, clone HU-4E6, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HU-4E6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot (recombinant protein, not suitable for the natural Huntingtin) : 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections (human): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable