Key Documents
MAB3868
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADN, monocatenario
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
ssDNA
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TNT-3, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1, kappa
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Reacciona con el ADN monocatenario (ssDNA). El anticuerpo es útil para la tinción de células nucleadas. El anticuerpo se puede utilizar también para identificar regiones necróticas de tumores y tejidos dañados. Mediante inmunohistoquímica, tiñe las regiones heterocromáticas del núcleo celular.
Immunogen
Núcleos de células Raji humanas
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Detección del ADN utilizando este anticuerpo anti-ADN monocatenario, validado para utilizar en ELISA, FC, IC, IH(P).
Inmunocitoquímica en células fijadas con paraformaldehído
Inmunohistoquímica en cortes de tejido fijados en paraformaldehído o B5.
Citometría de flujo: 5-10 mg/ml utilizando células fijadas con paraformaldehído al 2 %.
ELISA
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PATRÓN DE TINCIÓN:
Tiñe regiones heterocromáticas del núcleo celular.
Subcategoría de Investigación
Marcadores celulares y de orgánulos
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado en PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Christiane B de Araujo et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 66(3), 514-518 (2018-08-05)
Here, we investigated the features of replication in Trypanosoma cruzi epimastigotes based on fork speed progression, which is influenced by distinct features such as DNA polymerase rate, susceptibility to DNA damage and repair, secondary structures, transcription and chromatin state. Although
Yunpeng Feng et al.
The EMBO journal, 35(2), 176-192 (2015-12-02)
During DNA replication, thousands of replication origins are activated across the genome. Chromatin architecture contributes to origin specification and usage, yet it remains unclear which chromatin features impact on DNA replication. Here, we perform a RNAi screen for chromatin regulators
New histone supply regulates replication fork speed and PCNA unloading.
Mejlvang, J; Feng, Y; Alabert, C; Neelsen, KJ; Jasencakova, Z; Zhao, X; Lees, M; Sandelin et al.
The Journal of cell biology null
Francesco Nannini et al.
mAbs, 13(1), 1864084-1864084 (2021-01-01)
Phage display technology in combination with next-generation sequencing (NGS) currently is a state-of-the-art method for the enrichment and isolation of monoclonal antibodies from diverse libraries. However, the current NGS methods employed for sequencing phage display libraries are limited by the
LiJun Wang et al.
Cellular reprogramming, 23(2), 99-107 (2021-04-17)
Zygotic epigenetic reprogramming is the major initial event in embryo development to acquire a totipotent potential. However, the patterns of epigenetic modifications in bovine zygote were not well clarified, especially in the first cell cycle of bovine somatic cell nuclear