Documentos
MAB1864
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti--tubulina, clon YL1/2
clone YL1/2, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
YL1/2, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Las tubulinas, componentes principales del citoesqueleto celular, forman microtúbulos que son cruciales para la estructura celular, la migración, la división celular y el transporte intracelular. Hay por lo menos tres tipos de tubulinas: alfa, beta y gamma. Cada una tiene un peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Los microtúbulos son estructuras grandes (diámetro 300 angstrom) compuestas por subunidades alfa y beta alternas. Los compuestos que bloquean la formación de los microtubos, como Taxol y los alcaloides de la vinca, inhiben la división celular y son antineoplásicos eficaces.
Specificity
El MAB1864 reconoce la subunidad α de especificidad de unión de la tubulina a la llamada Tyr-tubulina, que se produce por modificación postraduccional de la tubulina. El epítopo reconocido por este anticuerpo ha sido ampliamente estudiado y parece ser una secuencia lineal que requiere un resto aromático en el C terminal que tenga dos aminoácidos adyacentes con carga negativa (representado por Gly-Gly-Tyr en la Tyr-tubulina). El anticuerpo se ha utilizado en procedimientos de etiquetado de epítopos para detectar proteínas etiquetadas con un epítopo Gly-Gly-Phe C terminal. Se ha comunicado que estos requisitos de secuencia dan lugar a cierta reactividad cruzada con otras proteínas en determinadas circunstancias, como E. coli rec A y la actina oxidada.
Immunogen
Epítopo: Reconoce una secuencia lineal que requiere un resto aromático en el extremo C terminal y con dos aminoácidos adyacentes que tengan carga negativa (representados por Gly-Gly-Tyr en la Tyr-tubulina).
Tubulina de levadura
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la tubulina utilizando este anticuerpo anti-tubulina, clon YL1/2, validado para utilizar en ELISA, IH, IP, RIA y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:50-1:100 de un lote anterior en cortes congelados.
ELISA:
se utilizó una dilución 1:100 - 1:1 000 de un lote anterior.
Inmunoprecipitación:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoprecipitación.
ELISA:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en radioinmunoanálisis.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia Western en lisados A431.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote detectó la TUBULINA en 10 μg de lisados A431.
Target description
55 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1117
Physical form
IgG2a monoclonal de rata purificada en tampón que contiene disolución salina tamponada con fosfato (pH 7,4) con azida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 6 meses a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Todos los tejidos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
LRRK2 kinase regulates synaptic morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic compartments of the Drosophila neuromuscular junction.
Lee, S; Liu, HP; Lin, WY; Guo, H; Lu, B
The Journal of Neuroscience null
Peter T Ruane et al.
Scientific reports, 6, 27456-27456 (2016-06-09)
Microtubules and their associated proteins (MAPs) underpin the polarity of specialised cells. Adenomatous polyposis coli (APC) is one such MAP with a multifunctional agenda that requires precise intracellular localisations. Although APC has been found to associate with kinesin-2 subfamily members
Integrin alpha 6 beta 4 promotes migration, invasion through Tiam1 upregulation, and subsequent Rac activation.
Cruz-Monserrate, Z; O'Connor, KL
Neoplasia null
The auto-inhibitory domain and ATP-independent microtubule-binding region of Kinesin heavy chain are major functional domains for transport in the Drosophila germline.
Williams, LS; Ganguly, S; Loiseau, P; Ng, BF; Palacios, IM
Development null
Fang Wang et al.
Biology of reproduction, 85(4), 702-713 (2011-06-24)
Preimplantation mouse embryos of many strains become arrested at the 2-cell stage if the osmolarity of culture medium that normally supports development to blastocysts is raised to approximately that of their normal physiological environment in the oviduct. Arrest can be