MAB1217F
Anticuerpo marcador de linfocitos B anti-FMC-7, clon FMC-7, conjugado con FITC
clone FMC-7, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-FMC-7, B-Cell Marker Detection, FITC Anti-FMC-7
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
clone
FMC-7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Reactividad celular:1
Tiñe los linfocitos B de sangre periférica y los linfocitos B de las amígdalas. No reacciona con los granulocitos, los monocitos, las plaquetas, los eritrocitos, los linfocitos T ni los linfocitos nulos. Reacciona con las líneas celulares HRIK y Raji.
Expresión clínica9,12,13
Leucemia prolinfocítica de células B (B-PLL) Fuertemente positiva
Leucemia de células pilosas (HCL) Fuertemente positiva
Leucemia de células pilosas variante leucemia (HCL-V) Fuertemente positiva
Linfoma esplénico con linfocitos vellosos (SLVL) Positiva
Leucemia linfocítica crónica de células B (B-CLL) De negativa a débilmente positiva
Immunogen
Application
Inflamación e inmunología
UTILIZACIÓN SUGERIDA:
Citometría de flujo - utilice 10 μl directos del vial por cada 100 μl de sangre completa o 1 x 10E6 de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en 100 μl de tampón.
Inmunoglobulinas e inmunología
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
AVISO: La disolución de reactivo monoclonal contiene acida sódica al 0,1% como conservante. Debido a los posibles riesgos que se derivan de la acumulación de este material en las tuberías, el reactivo utilizado debe desecharse con grandes volúmenes de agua.
Analysis Note
Linfocitos de sangre periférica humana, líneas celulares HRIK y Raji
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocolos
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.