Merck
NGLYFL-RO
Roche
N-Glucosidasa F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Sinónimos:
N-Glucosidasa F, PNGasa F, Péptido-N-glucosidasa F, Péptido-N4-(acetil-β-glucosaminil)-asparragina amidasa
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
(N-linked)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
>25000 units/mg protein
mol wt
35.5 kDa
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 100 U (11365185001)
pkg of 250 U (11365193001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
foreign activity
Endoglycosidase F, none detected
a-Fucosidase, present
b-Galactosidase, present
b-N-Acetylhexosaminidase, present
dA(17h ≤100 units, present
storage temp.
2-8°C
General description
La N-glucosidasa F (PNGasa F) es una enzima potente que hidroliza el enlace glucosilamina. También contribuye a generar un péptido sin carbohidratos y un oligosacárido con la unidad di-N-acetilquitobiosa.
La N-glucosidasa F, también conocida como PNGasa F, es una amidasa asparagina derivada de Flavobacterium meningosepticum. Es muy utilizada como una herramienta valiosa en la investigación de proteínas para investigar y analizar la N-glucosilación.
Specificity
Hidroliza todos los tipos de cadenas N-glucano de los glucopéptidos y las glucoproteínas, salvo que lleven residuos de fucosa unidos por enlaces α1,3, presentes en las glucoproteínas de insectos y plantas. Sin actividades proteolíticas contaminantes (x = H o azúcar) según los procedimientos de control de calidad vigentes.
Application
La N-glucosidasa F se ha utilizado para la desglucosilación de las N-glucoproteínas.
Utilice la N-glucosidasa F para escindir todos los tipos de N-glucanos unidos a asparragina, siempre que el grupo amino y el grupo carboxilo estén presentes en un enlace peptídico y que el oligosacárido tenga la longitud mínima de la unidad central de quitobiosa. Los productos de la reacción son el amonio, el ácido aspártico (en la cadena peptídica) y el oligosacárido completo.
Nota: a N-glucosidasa F recombinante está disponible también en disolución.
Unit Definition
Una unidad es la actividad de la enzima que hidroliza 1 nmol de la glucoproteína dabsilo de fibrina o 0,2 nmol de la glucoproteína dansilo fetuina en 1 minuto a 37 °C y pH 7,8.
Physical form
Disolución transparente e incolora después de la reconstitución
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
La disolución reconstituida es estable entre 2 y 8 °C durante un máximo de cuatro semanas.
Reconstitution
La disolución del contenido en 0,1 ml de agua redestilada (envase de 100 unidades) o 0,25 ml de agua bidestilada (envase de 250 unidades), respectivamente, produce una concentración de tampón de fosfato de sodio 100 mM, EDTA 25 mM, pH 7,2.
Nota: la N-glucosidasa F recombinante está disponible también como disolución con glicerol al 50%.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Highly efficient production of peptides: N-glycosidase F for N-glycomics analysis
Hua L, et al.
Protein Expression and Purification, 17-22 (2014)
Integrated proteomic, phosphoproteomic and N-glycoproteomic analyses of chicken eggshell matrix
Yang R, et al.
Food Chemistry, 330 (2020)
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins
A L Tarentino et al.
Biochemistry, 24(17), 4665-4671 (1985-08-13)
Endo-beta-N-acetylglucosaminidase F (Endo F) and peptide:N-glycosidase F (PNGase F) were purified from cultures of Flavobacterium meningosepticum by ammonium sulfate precipitation followed by gel filtration on TSK HW-55(S). This system separated the two enzymes and provided PNGase F in a high