Documentos clave
LX2RCAL-K25
Millipore
Kit de calibración Luminex 200, 25 usos
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
product line
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
Todos los Instrumentos XMAP requieren calibración periódica y pruebas de verificación del rendimiento para garantizar que el sistema esté funcionando y mantener la precisión de los datos. Los instrumentos Luminex 100/200, que funcionan con el software xPONENT, se calibran utilizando un kit de calibración y un kit de verificación, cada uno con 25 usos.
Application
Para utilizar con el sistema Luminex 200 que funciona con el software xPONENT
Other Notes
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Legal Information
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany