Documentos clave
IFX-PVER-K20
Millipore
Kit XMAP INTELLIFLEX Ver, 20 usos, RUO
Sinónimos:
Multiplex assay kit
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NC.54
packaging
kit of 1
compatibility
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
storage temp.
2-8°C
General description
Para importar los valores deseados desde los kits de calibración y verificación de rendimiento xMAP® INTELLIFLEX
Application
Multiplexado
Components
  • Microesferas de control de clasificación Luminex
  • Microesferas de control de clasificación MagPlex
  • Microesferas de control indicador Luminex
  • Microesferas xMAP Fluídica 1
  • Microesferas xMAP FluÍdica 2
  • CD de verificación de rendimiento
  • Tira de 28 pocillos
Legal Information
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class