LAGB04TP6
Durapore ® 0,22 µm, cartucho Optiseal®
OptiSeal® 4 in., pore size 0.22 μm, filtration area 0.18 m2, matrix Durapore®
Sinónimos:
Optiseal® Durapore® Cartridge Filter 0.22 µm hydrophobic
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
steam-in-place compatible
steam-in-place compatible
Línea del producto
OptiSeal® 4 in.
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
OptiSeal®
Parámetros
≤2 mL/min nitrogen diffusion at 1.0 bar (15 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
4 in.
longitud nominal del cartucho
4 in. (10 cm)
filtración área
0.18 m2
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
código del cartucho
not applicable
Descripción general
Envase
Otras notas
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota de preparación
30 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 min a 135 °C; 10 ciclos de autoclave de 30 min a 126 °C.
Nota de análisis
Se observó una capacidad de retención cuantitativa de las muestras de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM® F838.