VPMD103NB1
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Sinónimos:
Dispositivo Viresolve® Pro Modus 1.3
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Quality Level
product line
EMPROVE® Filter
manufacturer/tradename
Viresolve®
parameter
60 psig max. inlet pressure
H
13.56 cm (5.34 in.)
L
18.62 cm (7.33 in.)
W
9.22 cm (3.63 in.)
device size
1.3 in.
filtration area
0.22 m2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
fitting
1/4 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
3/4 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s)
General description
Los dispositivos Viresolve Pro Modus se utilizan normalmente para la filtración de volúmenes de lotes de proteínas de escala piloto a escala media. La unidad Viresolve® Pro Modus 1.3 ofrece una superficie de filtración de 0,22 m2 y tiene un uso principal en el procesamiento de volúmenes a escala piloto o pequeña.
Features and Benefits
- Fabricación a gran escala
- Dos formatos de tamaño diferentes
- Juntas integradas
- Las unidades son apilables en el soporte Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (hasta 7 unidades)
- Teclas de alineación en cada unidad para minimizar los errores durante la instalación
- Ruta de fluido de un solo uso totalmente desechable
- Dispositivos 100 % probados con difusión de aire/agua y prueba de gas binario
- Shield / Shield H 100 % probado con aerosol
Other Notes
- Retención de organismos: Parvovirus
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: purificación de proteínas
- Indicaciones de uso: Eliminación vírica
- Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario suministrada con este producto
- Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Analysis Note
Después de una descarga controlada de 50 l/m² de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.