Documentos clave
IT5SP0005
Millipore
Adapter Kit, 9/16 HB, 5/8 HB, 1/4 NPTM
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
0.5 in.
13 mm
Anchura
1 in.
Profundidad
3 in.
peso
8 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany