Merck
Todas las fotos(12)
Documentos
IQ70XXPKIT
Millipore
Kit de purificación de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7010/15
new
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7010 and 7015 ultrapure water systems.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
greener alternative category
shipped in
ambient
Storage temp.
2-30°C
General description
Este kit de purificación de agua contiene:
Dos cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® 10/15 compuestos por un filtro plegado para la eliminación de partículas, minerales y coloides, y un bloque de carbono para la eliminación de cloro libre. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejora el rendimiento del sistema.
  • El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para agua purificada Elix® contiene un innovador medio de intercambio iónico “IQnano” para eliminar iones hasta concentraciones traza y carbón activado sintético de alta calidad que actúa sobre las trazas de contaminantes orgánicos.
  • Filtro de ventilación del depósito para proteger el agua purificada (Tipo II) almacenada de la contaminación atmosférica. Contiene carbón activado, cal sodada y una membrana de filtración para evitar que entre aire impuro en el depósito.
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Application
Para los sistemas de agua ultrapura Milli-Q® IQ 7010/15
  • Este kit combina dos cartuchos de pretratamiento IPAK Gard® que protege las membranas de RO y un cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para agua de alimentación Elix® que garantiza la producción uniforme de agua ultrapura
  • El filtro de ventilación del depósito protege el agua purificada almacenada de la contaminación atmosférica.
Features and Benefits
  • Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
  • El 63 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Gard® y el 78 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Quanta® incluidos en este kit cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.