IPAKGARDH1
Cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 3/5 para agua dura
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes
Sinónimos:
Módulo IPAK Gard 03/05 para agua dura
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
shipped in
ambient
General description
Las tecnologías de purificación abarcan el carbón activado para la eliminación de cloro libre, microesferas de polifosfato para proteger contra las incrustaciones y los precipitados, y un filtro plegado para la eliminación de partículas y coloides. Este cartucho de pretratamiento mejora el rendimiento de su sistema y prolonga su vida útil.
Application
- Para utilizar con los sistemas Milli-Q® IQ/IX 7003/05 y EQ 7008/16.
- Protege de manera óptima las membranas de RO del cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales que se encuentran en el agua de alimentación dura.
- Mejora el rendimiento y la vida útil del sistema.
Features and Benefits
- El filtro plegado elimina partículas y coloides, y el bloque de carbón activado elimina el cloro libre del agua dura de alimentación para garantizar el rendimiento de la membrana de RO a lo largo de los años.
- Las microesferas de polifosfato protegen contra la formación de incrustaciones y precipitados.
- La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
- El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Contenido relacionado
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.