IL038
Proteína interleucina-1β recombinante humana
The recombinant human Interleukin-1beta protein (or IL-1beta protein) is a potent immuno-modulator which mediates a wide range of immune & inflammatory responses including the activation of B & T-cells.
Sinónimos:
IL-1beta
About This Item
Productos recomendados
biological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
specific activity
>1 x 10e9 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of human IL-1beta; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
La interleucina-1beta (IL-1 beta) es un potente inmunomodulador que interviene en una amplia gama de respuestas inmunitarias e inflamatorias, como la activación de las células B y T. La IL-1beta humana es una proteína de 17,3 kDa que contiene 153 restos de aminoácidos.
Application
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, la IL-1beta humana tiene actividad biológica completa en el intervalo de concentraciones de 0,1 a 10,0 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): Leucocitos.
Physical form
Esterilizada por filtración y liofilizada a partir de Tris 10 mM, pH 8,2 sin conservantes.
Storage and Stability
La IL-1beta humana liofilizado, aunque estable a temperatura ambiente, se conserva mejor desecada a -20°C. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en agua a una concentración de 0,1-1,0 mg/ml. Esta disolución se puede diluir en otras disoluciones tamponadas. La IL-1beta humana reconstituida debe conservarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses.
Analysis Note
Actividad específica: La IL-1beta humana de Chemicon es completamente activa desde el punto de vista biológico en comparación con los patrones. La ED(50), determinada por la estimulación dependiente de la dosis de la proliferación de células D10S murinas, es <de 0,001 ng/ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Los clientes también vieron
Cells, 11(10) (2022-05-29)
Toxoplasma gondii is a common opportunistic protozoan pathogen that can parasitize the karyocytes of humans and virtually all other warm-blooded animals. In the host's innate immune response to T. gondii infection, inflammasomes can mediate the maturation of pro-IL-1β and pro-IL-18
Plants (Basel, Switzerland), 10(11) (2021-11-28)
Fruits of Cornus mas and Cornus officinalis are representative plant materials traditionally used in Europe and Asia, respectively, in the treatment of diabetes and diabetes-related complications, which are often mediated by pathogenic inflammatory agents. Additionally, due to the fact of
Communications biology, 3, 8-8 (2020-01-08)
Monitoring cellular signaling events can help better understand cell behavior in health and disease. Traditional immunoassays to study proteins involved in signaling can be tedious, require multiple steps, and are not easily adaptable to high throughput screening (HTS). Here, we
Osteoarthritic chondrocytes undergo a glycolysis-related metabolic switch upon exposure to IL-1b or TNF.
Cell communication and signaling : CCS, 21, 137-137 (2023)
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to