Documentos clave
HTBP04700
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,4 μm
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore
Millipore
parameter
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
brown
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size
5-20 % porosity
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HTBP
La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en pista recomendado para todos los análisis en los que se observa la muestra en la superficie de la membrana. La membrana Isopore ofrece ventajas claras para el análisis de los contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopia óptica o electrónica. La membrana Isopore está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de las muestras. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro de poro preciso y un tamaño de poro uniforme para una separación precisa de las muestras por tamaño. No suelen necesitarse filtros de peso equivalente debido a los pesos bajos y constantes del alquitrán y las cenizas.
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Microscopia fluorescente
  • Control de partículas
  • Control del aire
  • Análisis de microplásticos
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Caution
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany