Documentos clave
CN2571E06
Millipore
Cartucho de filtración Polygard® CN
pore size 30.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinónimos:
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 2.5 μm Code 7 Ethylene-Propylene
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
EPR seal
polypropylene
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.42 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤50 mg
pore size
30.0 μm nominal pore size
30.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
General description
Los cartuchos de filtración Polygard CN® son filtros nominales diseñados para aplicaciones de eliminación de partículas en líquidos y gases. La estructura plegada de las membranas filtrantes Polygard®- CN minimiza los diferenciales de presión durante el proceso de filtración; un tamaño de poro de 30,0 μm y la elaboración completamente en polipropileno de estos filtros aporta bajas concentraciones de extraíbles y una amplia compatibilidad química. El rendimiento del filtro en los procesos finales mejora gracias a la reducción eficiente de partículas y microorganismos.
Los cartuchos de filtración Polygard-CN proporcionan un elevado rendimiento con una presión diferencial máxima de 4,8 bar a 25 °C. Los cartuchos son robustos, resistentes y resilientes, y están diseñados para soportar múltiples ciclos de vapor in situ.
Aplicaciones típicas
Los cartuchos de filtración Polygard-CN se utilizan ampliamente en la industria de las bebidas para aplicaciones de filtración de líquidos y gases, para operaciones de refinado y reducción del grado de contaminación microbiológica.
Los cartuchos de filtración Polygard® CN están diseñados, desarrollados y fabricados de acuerdo con un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por un organismo de registro acreditado conforme a una Norma de los Sistemas de Calidad ISO 9000 y se entregan con un Certificado de Calidad. Cada cartucho de filtración está respaldado por una guía de validación relativa al cumplimiento de los requisitos normativos.
Para trazabilidad y una fácil identificación, cada filtro está marcado con características identificativas.
Disponible en múltiples formatos
Se dispone de una completa gama de tamaños de cartuchos de filtración Polygard® CN para adaptarse a los requisitos de sus aplicaciones. Se ofrece una variedad de opciones de conexión para una fácil adaptación a las carcasas existentes.
Preparation Note
Método de esterilización
10 ciclos de 30 min en autoclave o de vapor in situ (SIP) a 126 °C
Protocolo de desinfección
30 min con agua caliente a 80 °C
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas de remojo en agua
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: reducción de microorganismos
  • Modo de acción: Filtración (nominal)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: Reducción eficiente de partículas y microorganismos
  • Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario de los cartuchos Polygard<®
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany