Documentos clave
CBL218
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-queratina K3/ K76, clon AE5
clone AE5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-HUMCYT2A, Anti-KRT2P
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AE5, monoclonal
species reactivity
human, mouse, bovine, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT3(3850)
Specificity
El anticuerpo reacciona con el polipéptido de 64 kDa (citoqueratina 3; queratina K3) del epitelio corneal y con la queratina K76 (citoqueratina K2p) del epitelio palatino. Como tal, representa un excelente marcador para estudiar la diferenciación tipo epitelio corneal. También reconoce el epitelio del hocico y labio bovinos, así como una línea celular corneal de conejo.
Immunogen
Queratina epitelial corneal de conejo
Application
El anticuerpo anti-queratina K3/K76, clon AE5, es un anticuerpo contra la queratina K3/K76 para utilizar en WB, IH, IH(P).
Inmunohistoquímica en cortes congelados: 1:50.
Inmunohistoquímica en cortes incluidos en parafina: 1:50 en cortes de tejido incluido en parafina y fijado con formol tamponado neutro al 10 % o en ácido-alcohol-formol de Fekete seguido de la recuperación del antígeno mediante digestión con tripsina (Mikaelian et al., 2004).
Inmunoelectrotransferencia (Western blotting): 1:500.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Target description
64 kDa
Physical form
El anticuerpo monoclonal fue purificado mediante cromatografía de intercambio iónico y se presenta en tampón fosfato salino (pH 7,2) que contiene azida sódica al 0,09 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Para utilizar en el plazo de 1 mes a partir de la fecha de compra, conservar a 2°-8°C; para conservar a largo plazo, distribuya los anticuerpos en alícuotas de pequeño volumen y almacene a -20°C durante un máximo de un año.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xiaojun Lian et al.
PloS one, 8(3), e60016-e60016 (2013-03-26)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) provide unprecedented opportunities to study the earliest stages of human development in vitro and have the potential to provide unlimited new sources of cells for regenerative medicine. Although previous studies have reported cytokeratin 14+/p63+ keratinocyte
Ashkon G Seyed-Safi et al.
Experimental eye research, 197, 108063-108063 (2020-05-18)
Limbal epithelial stem cells are required for the maintenance and repair of the corneal epithelial surface. The difficulty in obtaining human corneal tissue for research purposes means that animal models for studying the corneal and limbal epithelium are extremely useful.
Jeremy John Mathan et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 81-81 (2016-06-03)
The limbus forms the outer rim of the cornea at the corneoscleral junction and harbours a population of stem cells for corneal maintenance. Injuries to the limbus, through disease or accidents such as chemical injuries or burns, may lead to
Fiona J Li et al.
Experimental eye research, 147, 1-11 (2016-04-18)
The New Zealand White rabbit has been widely used as a model of limbal stem cell deficiency (LSCD). Current techniques for experimental induction of LSCD utilize caustic chemicals, or organic solvents applied in conjunction with a surgical limbectomy. While generally
Cristina Romo-Valera et al.
Experimental eye research, 211, 108720-108720 (2021-08-15)
The transplantation of expansions of limbal epithelial stem cells (LESC) remains one of the most efficient therapies for the treatment of limbal stem cell deficiency (LSCD) to date. However, the available donor corneas are scarce, and the corneas conserved for