Documentos
AP202P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-cadena ligera de rata, conjugado con HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cadenas ligeras unidas covalentemente a un par de cadenas pesadas para formar una molécula de anticuerpo. Existen dos tipos de cadenas ligeras de inmunoglobulina, las kappa y las lambda. La masa de las cadenas ligeras es de unos 25 000 dalton por mol. Cada cadena ligera tiene una longitud de unos 250 aminoácidos. Normalmente se designan por las letras griegas kappa y lambda. La relación entre kappa y lambda encontrada en la población de inmunoglobulinas varía según la especie.
Specificity
El anticuerpo reacciona fuertemente con los anticuerpos primarios nativos, principalmente con las cadenas ligeras kappa. No es adecuado para detectar cadenas ligeras lambda. El anticuerpo no reacciona con las cadenas pesadas de la IgG de rata. El anticuerpo se ha analizado mediante ELISA y se ha adsorbido para garantizar una reacción cruzada mínima con las inmunoglobulinas bovinas, caprinas, equinas, humanas, murinas, de conejo y de oveja.
Mínima reacción cruzada con bovinos, caprinos, caballos, humanos, ratones, conejo y oveja.
Immunogen
Epítopo: cadena ligera kappa
Preparado a partir de cadenas ligeras de IgG purificada de rata.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anticuerpo de cabra anti-cadena ligera de rata, conjugado con HRP es un anticuerpo contra la cadena ligera para utilizar en ELISA, WB, IC, IH.
Inmunoelectrotransferencia (WB): 1:5 000 -1:100 000 con sustratos cromógenos
1:10 000 -1:200 000 con sustratos de ECL
ELISA: 1:5 000 -1:100 000
Inmunohistoquímica: 1:500 - 1:5 000
Inmunocitoquímica: 1:500 - 1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios específicos de fragmento
Target description
25 kDa
Physical form
Purificada mediante cromatografía de inmunoafinidad. Liofilizado en fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6. BSA, 15 mg/ml, como estabilizador.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantenga el producto liofilizado a 2°-8°C durante un máximo de 12 meses. Reconstituya el vial con agua destilada (la adición de 0,5 ml de agua producirá una concentración final de 1 mg/ml). Después de la reconstitución, el producto permanece estable durante seis semanas a 2°-8°C en oscuridad como un líquido sin diluir. Para un almacenamiento prolongado después de la reconstitución, añada un volumen igual de glicerol para obtener una concentración final de glicerol al 50 % y consérvelo a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses. Tenga en cuenta que la concentración de proteínas (y sales amortiguadoras) disminuirá a la mitad de la original después de agregar el glicerol. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación. Manténgalo alejado de la luz.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Anna M Wirsing et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(2), 2449-2459 (2015-09-19)
Staging of oral squamous cell carcinoma is based on the tumour-node-metastasis (TNM) system, which has been deemed insufficient for prognostic purposes. Hence, better prognostic tools are needed to reflect the biological diversity of these cancers. Previously, high numbers of specialized
Characterisation and prognostic value of tertiary lymphoid structures in oral squamous cell carcinoma.
Wirsing, AM; Rikardsen, OG; Steigen, SE; Uhlin-Hansen, L; Hadler-Olsen, E
BMC Clinical Pathology null
Shutang Tan et al.
Nature plants, 6(5), 556-569 (2020-05-13)
Directional intercellular transport of the phytohormone auxin mediated by PIN-FORMED (PIN) efflux carriers has essential roles in both coordinating patterning processes and integrating multiple external cues by rapidly redirecting auxin fluxes. PIN activity is therefore regulated by multiple internal and
Anna Maria Wirsing et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 31(6), 910-922 (2018-02-09)
Oral squamous cell carcinomas are associated with a poor prognosis, which may be partly due to functional impairment of the immune response. Lymphocyte recruitment to the tumor site is facilitated by high-endothelial venules, whereas expression of programmed-death ligand 1 (PD-L1)
Jillian A Bristol et al.
PLoS pathogens, 18(4), e1010453-e1010453 (2022-04-27)
Humans are infected with two types of EBV (Type 1 (T1) and Type 2 (T2)) that differ substantially in their EBNA2 and EBNA 3A/B/C latency proteins and have different phenotypes in B cells. T1 EBV transforms B cells more efficiently